Fortfahren mit
M0630
Myoglobin aus Pferdeskelettmuskel
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Myoglobin aus Pferdeskelettmuskel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,20
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.070,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.790,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
95-100%
Biological source:
equine skeletal muscle
Mol wt:
~17 kDa(lit.)
€ 98,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
equine skeletal muscle
Quality Segment
assay
95-100%
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~17 kDa(lit.)
Iron content
0.25-0.32%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
Myoglobin aus der Skelettmuskulatur des Pferdes wurde in einer Studie verwendet, um eine experimentelle Proteinmischung zur Validierung von Tandem-Massenspektrometrie-Analysen zu testen.[1]
Biochem/physiol Actions
Myoglobin aus der Skelettmuskulatur des Pferdes ist ein einkettiges Hämprotein, das 153 Aminosäurereste enthält.[2] Es besitzt keine Disulfidbrücken oder freie -SH Gruppen. Myoglobin enthält 8 rechtshändig gedrehte Spiralen, die von ungeordneten oder zufälligen Coil-Regionen verbunden werden.[3]
Myoglobin ist für die O2-Versorgung der Skelettmuskulatur bei nahezu maximalem Sauerstoffbedarf von entscheidender Bedeutung; es hält den PO2-Gehalt über dem für die Funktion der Mitochondrien erforderlichen Wert und verhindert so Sauerstoffmangel (Anoxie).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1882M9267C7752
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
95-100%
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
biological source
equine skeletal muscle
biological source
equine heart
biological source
-
biological source
horse heart
mol wt
~17 kDa(lit.)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
12,384
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P00004
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myoglobin aus Pferdeskelettmuskel
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Do you know the iron content in total for this product (1g)?
    1 answer
    1. The iron content for this product ranges from 0.25% to 0.32%. The specific iron content is lot-dependent and can be found in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. Can you advise what the % level of hemoglobin (if any will be present in this product)? Or can this be treated as Hb contaminant free.
    1 answer
    1. While this product is not specifically tested for hemoglobin, it is purified by Sephadex gel filtration. Given the molecular weight differences between these two compounds, the presence of hemoglobin is highly unlikely.
      Helpful?
  3. Can you share the amino acid sequence of this protein? M0630
    1 answer
    1. This product is a native protein that has not been modified during the extraction and purification process. The sequence of this product is published information. Please refer to the information in the UniProt database: https://www.uniprot.org/uniprotkb/P68082/entry
      Helpful?
  4. Is this myoglobin detectable using immunoenzymatic assay?
    1 answer
    1. Unfortunately, none of the equine myoglobin products have been tested for suitability in ELISA. Performance of these products in immunoenzymatic assays cannot be validated.