Merck
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 hydrate
Synonym(e):
2-Methoxyethyl 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylate, Hedgehog Pathway Inhibitor 1
Größe auswählen
5 MG
€ 111,00
25 MG
€ 433,00
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 111,00
25 MG
€ 433,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.52 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Lagerbedingungen
desiccated
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
InChIKey
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
HPI-1 is a Hedgehog pathway inhibitor; Gli1/Gli2 inhibitor.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)