Merck
H1270
Sigma-Aldrich
Pferdeserum
Donor herd, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonym(e):
HS, Pferdeseren, Pferdeserum, Seren, Serum
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Biologische Quelle:
horse serum
Ursprung:
USA origin
Sterilität:
sterile-filtered
Form:
liquid
Versandbedingung:
dry ice
Biologische Quelle
horse serum
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Zusammensetzung
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL Endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Pferdeserum, das aus erwachsenen Pferden gewonnen wird, ist homogen und weist geringe Mengen an Polyaminoxidase auf. Es ist metabolisch stabil und fördert die Zellproliferation. Pferdeserum ist eine Alternative zu Rinderserum und eine Quelle für Wachstumsfaktoren und Hormone.
Anwendung
Pferdeserum wird als Ergänzung im Zellkulturmedium in Phäochromazytom-Zellkulturen, Kulturen von kortikalen Scheiben, Retinazellen und Myotuben verwendet.
Sonstige Hinweise
Spender-Pferdeserum wird von kontrollierten Spender-Beständen in den USA entnommen. Pferdeserum enthält einen hohen Proteinanteil und geringe Anteile an Spurenmetallen, verglichen mit fötalem Rinderserum. Spender-Pferdeserum eignet sich für die Verwendung in Diagnose-Assays, als eine Ergänzung beim Mykoplasmawachstum und als Assay-Medium sowie für die Kultivierung von hämatopoetischen Stammzellen und neuronalen Zellen.
Angaben zur Herstellung
Aus kontrollierten Beständen entnommen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jessica Z Kubicek-Sutherland et al.
Toxins, 11(4) (2019-04-17)
Mycolactone, the amphiphilic macrolide toxin secreted by Mycobacterium ulcerans, plays a significant role in the pathology and manifestations of Buruli ulcer (BU). Consequently, it follows that the toxin is a suitable target for the development of diagnostics and therapeutics for
Myostatin induces atrophy of trout myotubes through inhibiting the TORC1 signaling and promoting Ubiquitin-Proteasome and Autophagy-Lysosome degradative pathways
Seiliez I, et al.
General and Comparative Endocrinology, 186, 9-15 (2013)
Anna T Bajur et al.
Journal of cell science, 132(15) (2019-07-14)
During morphogenesis, epithelia undergo dynamic rearrangements, which requires continuous remodelling of junctions and cell shape, but at the same time mechanisms preserving cell polarity and tissue integrity. Apico-basal polarity is key for the localisation of the machinery that enables cell
Patterning cultured cells by visible light illumination with photosensitizers
Waki R, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 100(3), 331-334 (2005)
Mechanical spectroscopy of retina explants at the protein level employing nanostructured scaffolds
Rahman SM, et al.
Soft Matter, 12(14), 3431-3441 (2016)
Artikel
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protokolle
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies