Fortfahren mit
N4637
Serum neugeborener Kälber
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Kälberseren, Kälberserum, NBCS, NBS, NCS, Seren neugeborener Kälber
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine (calf)
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine (calf)
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤100 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Serum neugeborener Kälber (NCS) wird binnen 10 Tagen postpartal gesammelt. NCS ist in einer Vielzahl von Anwendungen für Zellkulturen und beim Erhalt von Organen von Nutzen. Es wird beispielsweise zum Erhalt der Kornea und bei der Kryokonservierung von bovinen Embryonen eingesetzt. NCS wird in der Zellkultur zur Unterstützung der Reifung von Oozyten, zur Untersuchung der Funktion tubulärer Epithelzellen und zur Entwicklung von Zellprimärkulturen wie viszeralen Adipozyten eingesetzt.
Preparation Note
Wird von Kälbern gesammelt, die höchstens 10 Tage alt sind.
Analysis Note
auf Endotoxin getestet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4762C805612138C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine (calf)
biological source
bovine (calf)
biological source
bovine (calf) (formula-fed)
biological source
bovine (calf) (formula-fed)
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/mL
composition
hemoglobin, ≤35 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤35 mg/dL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Serum neugeborener Kälber
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)