Fortfahren mit
G6767
Ziegenserum aus kontrollierter Spenderherde
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ziegenseren, caprine Seren, caprines Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,30
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
goat
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
€ 44,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤30 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤20 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ziegenserum ist in vielen verschiedenen Zellkulturanwendungen, etwa bei der Isolierung und Identifizierung von Viren, die in einer Vielzahl von Primärzelllinien produziert werden, eine geeignete Alternative zu fetalem Kälberserum.
Application
Ziegenserum einer Spenderherde wird als Blockierungslösung für Folgendes verwendet:
  • Immunzytofärbung
  • Immunfluoreszenzfärbung
  • Immunhistochemie
Preparation Note
Aus kontrollierten Beständen entnommen.
Analysis Note
Auf Endotoxin getestet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R4505P978312238C
description
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Iron-Supplemented, from formula-fed bovine calves, sterile-filtered, USA origin, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
Porcine
biological source
bovine (calf) (formula-fed)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤30 mg/dL
composition
hemoglobin (tested)
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤35 mg/dL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can G676 be used for Immunohistochemistry or Immunofluorescence assays? Which dilution is recommended to use in PBS?
    1 answer
    1. Yes, Goat Serum (from a donor herd) can be used in Immunohistochemistry (IHC) and Immunofluorescence (IF) assays, primarily as a blocking agent. For immunofluorescence and Immunohistochemistry, a standard dilution is 5–10% (v/v) in PBS or TBS.
      Helpful?
  2. Can product G6767, Goat Serum Donor Herd, can be used for ELISA (for blocking)?
    1 answer
    1. Yes, while G6767 is specifically evaluated for cell culture applications, it also works very well as a blocking reagent for ELISAs.
      Helpful?
  3. 本、ヤギ血清の濃度は何%でしょうか?
    1 answer
    1. This product is supplied at 100%. It has not been concentrated or diluted. A volume of this serum may be added to a other preparations, such as culture medium or blocking solution, at the required percentage.