Merck
H0163
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Histon-Deacetylase-4-Antikörper (HDAC4) der Maus
enhanced validation
clone HDAC4-144, purified from hybridoma cell culture
Größe auswählen
200 μL
€ 517,00
€ 517,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 517,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 517,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HDAC4-144, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~140 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblasts cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Monoklonale Anti-Histon-Deacetylase 4 (HDAC4) (Maus-IgG2a-Isotyp) wird aus dem HDAC4-144-Hybridom gewonnen, das durch die Fusion von Myelomzellen der Maus (NS1) und Splenozyten von BALB/c-Mäusen, die mit einem synthetischen Peptid immunisiert wurden, das den Aminosäuren von humanem HDAC4 mit C-terminalem Lysin entspricht und an KLH konjugiert ist, erzeugt wird. HDAC4 gehört zur Klasse II der HDACs von Säugetieren.
Anwendung
Monoklonaler Anti-Histon-Deacetylase-4-Antikörper (HDAC4-Antikörper) der Maus wird für Folgendes eingesetzt:
  • Enzymimmunoassays (ELISA)
  • Western Blot[1]
  • Immunzytochemie
  • Immunpräzipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Die Histon-Deacetylase (HDAC) katalysiert die Deacetylierung von Histonen. HDAC4 ist an der Repression der Transkription beteiligt. Durch seine nuklearen Import- und Exportsignale wandert es dynamisch zwischen Kern und Zytoplasma. Die Interaktion von HDAC4 mit den Proteinen 14-3-3 und Myocyte Enhancer Factor-2 (Mef2) stört dieses Shuttling und lenkt HDAC4 so in das Zytoplasma bzw. in den Zellkern.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden. Diese umfassen insbesondere die nicht autorisierte kommerzielle Verwendung, In-vitro-Diagnostik-Zwecke, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erasers of Histone Acetylation: The Histone Deacetylase Enzymes
Seto E, et al.
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 6 (2014)
Histone deacetylase 4 possesses intrinsic nuclear import and export signals
Wang AH, et al.
Molecular and Cellular Biology, 21, 5992-6005 (2001)
Toon Verheyen et al.
Nucleic acids research, 43(12), 5771-5784 (2015-05-21)
Protein phosphatase-1 (PP1) is a key regulator of transcription and is targeted to promoter regions via associated proteins. However, the chromatin binding sites of PP1 have never been studied in a systematic and genome-wide manner. Methylation-based DamID profiling in HeLa