GE17372212
HiTrap® Capto™ AVB
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva 17372212
Synonym(e):
Affinity Purification Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17372212
Parameter
20 mL/min max. flow rate
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High selectivity and excellent scalability
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)