Merck
GE17-0853-02
NAP-5 50 ST
Cytiva 17-0853-02
Synonym(e):
Einwegsäulen, Sephadex® G-25 DNA-Gütegrad, DNA-Aufreinigungssäulen, Größenausschlusssäulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 50 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0853-02
Lagerbedingungen
(.01 M NaOH)
Partikelgröße
20-80 μm (dry)
Arbeitsbereich
2-13
Kapazität
<1 mL binding capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für die Verwendung der mit Sephadex® G-25 DNA-Güte vorgepackten Einwegsäulen ist lediglich die Schwerkraft erforderlich.
NAP Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex® G-25 DNA-Güte vorgepackt sind und mit Schwerkraft betrieben werden. Jede Packung enthält ein vollständiges schrittweises Protokoll mit Angabe des Richtvolumens, das für die Equilibrierung, das Waschen und die Probenelution benötigt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für eine schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden (10-mer) in weniger als 15 Minuten mittels Schwerkraftfluss.
  • Vorgepackt mit Sephadex® G-25 DNA-Güte in destilliertem Wasser mit 0,15 % Kathon CG/ICP-Biozid.
  • Erhältlich in drei Größen für unterschiedliche Probenvolumen: 0,5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) oder 2,5 mL (NAP-25).
  • Verwendbar für Aufreinigung, Entsalzung und Pufferaustausch im kleinen Maßstab.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)