Merck
GE27-5325-01
Microspin G-25-Säulen
Cytiva 27-5325-01
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
resin (Sephadex G-25 DNA grade F)
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-5325-01
Verpackung
pkg of 50 columns
Arbeitsvolumen
10 —100 μL
Partikelgröße
20-80 μm (dry)
Porengröße
5000  Da MWCO
Arbeitsbereich
2-13
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MicroSpin G-25 Säulen wurden für die schnelle Aufreinigung von DNA zur Verwendung in einem breiten Spektrum von Anwendungen entwickelt, wie Entsalzung, Pufferaustausch und Entfernung nicht eingebauter Nukleotide aus endmarkierten Oligonukleotiden.
MicroSpin G-25 Säulen können für jede DNA mit einer Länge von mehr als 10 Basen verwendet werden und sind deshalb eine ausgezeichnete Wahl für die Aufreinigung von Oligonukleotiden oder sehr kleinen DNA-Fragmenten nach der Synthese oder einer Markierungsreaktion. Sie entfernen oder denaturieren keine Enzyme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für schnellen Pufferaustausch/Entsalzung von PCR-Produkten und anderen DNA in einem Volumen von 10 bis 100 μL mittels Spin-Säulen-Chromatographie.
  • Hervorragend geeignet für die schnelle Aufreinigung neu synthetisierter Oligonukleotide >10-mere in 100 bis 150 μL Entschützungslösung mittels Spin-Säulen-Chromatographie.
  • Praktisch: Vorgepackt mit Sephadex® G-25 DNA mit DNA-Gütegrad, voräquilibriert in destilliertem Wasser mit 0,05 % Kathon CG/ICP-Biozid.
  • Gebrauchsfertig: Vom Auftrag der Probe bis zur Gewinnung des aufgereinigten Produkts werden weniger als 4 Minuten benötigt.
  • Getestet in Assays für Nickase, einzel- und doppelsträngige Exonuklease und RNase.
  • Kann auch zur Entsalzung/zum Pufferaustausch von DNA und zur Entfernung von nicht eingebauten Radionukleotiden aus endmarkierten Oligonukleotiden (mit einer Länge von mind. 10 Basen) in einem Volumen von 10 bis 100 μL verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 20 bis 25 °C lagern. (Bidestilliertes Wasser mit 0,05 % Kathon CG/ICP Biozid als Konservierungsmittel)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
MicroSpin is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
DNA cleanup using illustra™ GFX kits from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Alle anzeigen