Merck
GE28-9180-07
PD Minitrap G-25
Cytiva 28-9180-07
Synonym(e):
Protein purification column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
NA.56
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 50 ea (columns)
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9180-07
Lagerbedingungen
dry media
Bettgröße
9.7 mm × 28 mm
Bettvolumen
2.1 mL
Säule ID
9.7 mm
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
working range
2-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
PD MiniTrap G-25 ist eine vorgepackte Einweg-Säule für die Aufreinigung großer Biomoleküle (wie etwa Proteine > 5000 Mr) mittels Entfernung von Puffersalzen und Verbindungen mit geringem Molekulargewicht.
Anwendung
Proteinprobenvorbereitung. Entsalzung/Pufferaustausch/Reinigung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Anpassbare Protokolle für Gravitationsfluss oder Zentrifugation.
  • Benutzerfreundliche Methode zum Entsalzen und den Pufferaustausch von Probenvolumina von 0,1 bis 0,5 ml für Schwerkraft und 0,2 bis 0,5 ml mit Zentrifugation
  • Alternative zur Dialyse bei der Proteinentsalzung, wodurch Zeit gespart und Arbeitskosten reduziert werden können
  • Gepackt mit Sephadex G-25 Mediumharz
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (0,15 % Kathon CG/ICP Biozid)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (4 bis 8, verwendetes Medium ist 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
MiniTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protokolle
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.