Wichtige Dokumente
G9659
GBR 12935 dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
1-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL (with warming)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].C(CN1CCN(CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)Cc4ccccc4
InChI
1S/C28H34N2O.2ClH/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27;;/h1-9,11-12,14-17,28H,10,13,18-24H2;2*1H
InChIKey
NQWRSILGEXNJIT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?