Wichtige Dokumente
G8279
Guajak-Eukalyptus
crude colorimetric peroxidase substrate
Synonym(e):
Guaiac, Guaiacum, Resin guaiac
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
85 °C (dec.) (lit.)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?