Fortfahren mit
P9178
Prochlorperazin -dimaleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24ClN3S · 2C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-511-3
MDL number:
Form:
powder
€ 59,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.3 mg/mL, methanol: soluble
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI key
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Prochlorperazine is an anti-nausea and neuroleptic agent. It is known to cause neuropsychiatric side effects. Prochlorperazine inhibits the action of dopamine in the central nervous system. It acts as an antiemetic drug and prevents vomiting and stimulates sleep. Prochlorperazine is useful as a tranquilizer in the treatment of schizophrenia and nonpsychotic anxiety.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist; antispasmodic
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O111H127C4024
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL, methanol: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.3 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... BZRAP1(9256), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), PRNP(5621), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scn2a1(24766), Scnn1a(25122), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
Novartis
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)