Merck
C5024
Carboanhydrase aus Rindererythrocyten
non-denaturing PAGE marker
Synonym(e):
Carbonat-Dehydratase, Carbonat-Hydro-Lyase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
EG-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
~29 kDa
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
Application
This product is used as a marker to determine the molecular mass of an unknown protein in non-denaturing electrophoresis systems. In such systems, proteins often retain their biological activity, thus allowing in-gel detection using specific substrate stains. This technique also facilitates the recovery of the active protein. The product yields 3 bands.
Preparation Note
0.9-1.4 mg/mL nach der Rekonstitution mit 1 mL Wasser
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)