G6670
Anti-Growth Factor Independence-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 2.5D.17, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-GFI1, Anti-ZNF163
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2.5D.17, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A549 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFI1(2672)
mouse ... Gfi1(14581)
rat ... Gfi1(24388)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- EMSA (electrophoretic mobility shift analysis)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable