Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.24
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Glu-Glu,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O7/c11-5(1-3-7(13)14)9(17)12-6(10(18)19)2-4-8(15)16/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
InChI key
KOSRFJWDECSPRO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Glu-Glu is a small anionic dipeptides that may be used in physicochemical analysis of conformations states and protonation patterns.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description γ-glutamyl transpeptidase substrate |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color white | color white | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?