Fortfahren mit
A9519
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamin Hydrat
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
Adjuvant-Peptid, Muramyl-dipeptid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 413,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 671,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32N4O11 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-696-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4220745
€ 81,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamin Hydrat, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C19H32N4O11/c1-7(17(30)23-10(16(20)29)4-5-12(26)27)21-18(31)8(2)33-15-13(22-9(3)25)19(32)34-11(6-24)14(15)28/h7-8,10-11,13-15,19,24,28,32H,4-6H2,1-3H3,(H2,20,29)(H,21,31)(H,22,25)(H,23,30)(H,26,27)/t7-,8+,10+,11+,13+,14+,15+,19?/m0/s1
InChI key
BSOQXXWZTUDTEL-QAQREVAFSA-N
Application
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate has been used in staphylococcal cell wall preparation to induce the release of TNF from human monocytes.
Biochem/physiol Actions
Muramyl peptides are monomeric components that make up the bacterial cell wall peptidoglycan. It is generally produced by mammalian macrophages, as an immune response in the breakdown of bacterial cell wall. MDP promotes the production of interleukin-1 and tumor necrosis factor (TNF), which increase slow-wave sleep.
verbessert Antigentität von schwachen Antigenen und erhöht den Antikörpertiter
Enhances antigenicity of weak antigens, increasing antibody titer.
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine (MDP, muramyl dipeptide), a neurotrophic and immunomodulatory factor related to bacterial peptidoglycans, is used as an immune modulation factor that enhances immune response and to study neural development.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3253A2010S7152
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
colorless to white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf