Fortfahren mit
SML3925
Liraglutide
≥95% (HPLC), GLP-1 receptor agonist, Powder or Lyophilized powder or film
Synonym(e):
Arg34, Lys26-[Nε(γ-Glu[Nα-hexadecanoyl])]-GLP-1[7-37], H-His-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-N6-[N-(1-oxohexadecyl)-L-γ-glutamyl]-Lys-α-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Arg-Gly-Arg-Gly-OH, HAEGTFTSDVSSYLEGQAA-N6-[N-(1-oxohexadecyl)-L-γ-glutamyl]K-EFIAWLVRGRG, NN2211
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C172H265N43O51
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3751.20
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Liraglutide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-based incretin mimetic with enhanced in vivo stability and efficacy against type 2 diabetes and obesity.
Liraglutide (NN2211) is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-based incretin mimetic (cAMP stimulation EC50 = 61 nM vs 55 nM with GLP-1(7-37) using human GLP-1 receptor-expressing BHK cells), where GLP-1(7-37) sequence is modified with a Lys34-to-Arg substitution and a γ-Glu-C16 acylation on Lys26 for enhanced in vivo stability (plasma t1/2 in pigs post s.c. = 14 h vs 1.2 h with GLP-1(7-37)) and efficacy against type 2 diabetes and obesity (400 μg/kg/day s.c. in rats; 100-200 μg/kg bid or single 50-200 μg/kg i.v. in rats; 100 μg/kg bid or single 30-1000 μg/kg s.c. in mice; 2 μg/kg i.v. or 3.3 μg/kg/day s.c. in pigs).
Signalwort
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)