Wichtige Dokumente
G5797
GSK0660
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(((2-Methoxy-4-(phenylamino)phenyl)amino]sulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2OC
InChI
1S/C19H18N2O5S2/c1-25-16-12-14(20-13-6-4-3-5-7-13)8-9-15(16)21-28(23,24)17-10-11-27-18(17)19(22)26-2/h3-12,20-21H,1-2H3
InChIKey
NDFKBGWLUHKMFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.