Fortfahren mit
SML3840
Phenformin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(Diaminomethylidene)-2-(2-phenylethyl)guanidine hydrochloride, 1-Carbamimidamido-N-(2-phenylethyl)methanimidamide hydrochloride, 1-Phenethyl-biguanide hydrochloride, N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Cl-].N\C(=N/CCc1ccccc1)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available biguanide hypoglycemic drug
Phenformin is an orally available biguanide hypoglycemic drug. Phenformin can cause lactic acidosis thus it was withdrawn from most markets. Phenformin exhibits potent anticancer activity associated with AMPK activation and suppression of mTOR phosphorylation.
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenformin hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)