This antibody was used to label GCase in the dopamine neurons of substantia nigra in rats but no specific fluorescence labeling was detected.
Wichtige Dokumente
G4046
Anti-Glucocerebrosidase in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, Anti-GBA, Anti-GBA1, Anti-Glucosidase, beta (Gluc), Anti-Glucosylceramidase (GlcCerase), Anti-Lysosomal glucocerebrosidase
Größe auswählen
€ 481,00
Größe auswählen
About This Item
€ 481,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human glucocerebrosidase (GBA) or SH-SY-5Y cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GBA(2629)
mouse ... Gba(14466)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)