Wichtige Dokumente
G1044
Monoclonal Anti-Granzyme B antibody produced in mouse
clone GrB7, tissue culture supernatant
Synonym(e):
Anti-C11, Anti-CCPI, Anti-CGL-1, Anti-CGL1, Anti-CSP-B, Anti-CSPB, Anti-CTLA1, Anti-CTSGL1, Anti-HLP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GrB7, monoclonal
Beschreibung
not suitable for immunocytochemistry (frozen sections)
Mol-Gew.
antigen 33 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:20 using pretreated tissues
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GZMB(3002)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)