Fortfahren mit
G6654
L-Glutathion, oxidiert
≥98%, BioXtra
Synonym(e):
GSSG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32N6O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.63
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
248-170-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutathion, oxidiert, BioXtra, ≥98%
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter, ≤6% ethanol
ign. residue
≤0.5%
color
white
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glutathione, oxidized is frequently measure in vivo as an indicator of oxidative stress. Oxidized L-Glutathione may be converted to L-glutathione by various reducing systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4501G2299G4376
description
BioXtra, ≥98%
description
≥98%, lyophilized powder
description
-
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
cation traces
Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutathion, oxidiert
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)