Merck
F0269
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-sulfonyl)-L-arginin, Nα-Fmoc-Nω-PMC-L-arginin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H42N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
662.80
Beilstein:
4633684
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peptides, Chemistry and Biology, Proc. of the 10th Amer. Peptide Symposium, St. Louis.
Ramage, R., et al. et al.
ESCOM, 157-157 (1988)
Ramage, R. and Green, J.
Tetrahedron Letters, 28, 2287-2287 (1987)