Fortfahren mit
F2003
Flavon
≥99.0%
Synonym(e):
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 2-Phenyl-chromon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-383-8
Beilstein/REAXYS Number:
157598
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
€ 44,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
408624193438790
Flavon analytical standard
Supelco
40862
Flavon
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
245-247 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... ADORA3(140), ANPEP(290), CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Ar(24208), Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the origin of flavone F2003 natural or synthetic?
    1 answer
    1. This stated origin of this product is synthetic organic.