Merck
EP5702737003
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml, pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
€ 197,00
€ 197,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 197,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 197,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702737003
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)