Merck
EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 103,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 103,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702763004 (Global)
Parameter
2.577 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
12 mm
Kompatibilität
for use with 90 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)