EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
Größe auswählen
€ 98,10
Größe auswählen
About This Item
€ 98,10
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702733008 (Global)
Parameter
2.943 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
60 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)