Merck
EP5702706000
Eppendorf® 10 adapters 15 mL Falcon tubes
Holds 15 mL tubes
Größe auswählen
10 EA
€ 105,00
€ 105,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 105,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
€ 105,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702706000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-30-17
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)