EP5820717009
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 15 mL conical tube, pack of 2
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Größe auswählen
€ 92,40
Größe auswählen
About This Item
€ 92,40
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 15 mL conical tube
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820717009 (Global)
Parameter
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)