Merck
EHU012921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ABCG2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTATCCGTGGTGTGTCTGGAGGAGAAAGAAAAAGGACTAGTATAGGAATGGAGCTTATCACTGATCCTTCCATCTTGTTCTTGGATGAGCCTACAACTGGCTTAGACTCAAGCACAGCAAATGCTGTCCTTTTGCTCCTGAAAAGGATGTCTAAGCAGGGACGAACAATCATCTTCTCCATTCATCAGCCTCGATATTCCATCTTCAAGTTGTTTGATAGCCTCACCTTATTGGCCTCAGGAAGACTTATGTTCCACGGGCCTGCTCAGGAGGCCTTGGGATACTTTGAATCAGCTGGTTATCACTGTGAGGCCTATAATAACCCTGCAGACTTCTTCTTGGACATCATTAATGGAGATTCCACTGCTGTGGCATTAAACAGAGAAGAAGACTTTAAAGCCACAGAGATCATAGAGCCTTCCAAGCAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junqing Wang et al.
Oncotarget, 8(3), 5256-5267 (2016-12-29)
ABCG2, member of ATP-binding cassette (ABC) transporter family, is known as crucial regulator related to multi-drug resistance in human tumors and has recently been putatively studied as human carcinoma cell biomarker. While, effects of ABCG2 on human gastric cancer (GC)
Hisakazu Komori et al.
Biochimica et biophysica acta, 1860(5), 973-980 (2018-01-11)
Hyperuricemia has been recognized as an independent risk factor for cardiovascular disease. Urate stimulates NADPH oxidase and induces production of reactive oxygen species (ROS); consequently, intracellular urate accumulation can induce oxidative stress leading to endothelial dysfunction. Here, we studied the
Long Chen et al.
Oncotarget, 8(26), 43237-43247 (2017-06-08)
We analyzed the role of ABCG2, a drug transporter, in determining the sensitivity of glioma stem cells (GSCs) to demethoxycurcumin (DMC). We first demonstrated that ABCG2 is more highly expressed in GSCs than primary astrocytes. Modulation of ABCG2 levels in
Simran Kaur et al.
Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 87, 104662-104662 (2020-12-06)
The lengthy TB chemotherapeutic regimen, resulting in the emergence of drug resistance strains, poses a serious problem in the cure of the disease. Further, one-quarter of the world's population is infected with dormant M.tb, which creates a lifetime risk of
Wenjie Zhang et al.
Oncology letters, 15(4), 5155-5160 (2018-03-20)
As a novel member of the Rab GTPase family, the role of Rab23 has been reported in multiple types of tumor. However, to the best of our knowledge, the role of Rab23 in ovarian cancer (OC) has not yet been