Fortfahren mit
SIC005
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #1, Cyanine 5
Synonym(e):
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 nmol
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 128,00
10 nmol
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 264,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 128,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #1 conjugated to Cyanine 5 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
  • Cyanine 5 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SIC003SIC007SIC001
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
Green (6-FAM)
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. 어떻게 사용하는지 protocol을 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. A protocol is not included or recommended for this product and would be dependent upon the transfection reagent being used. This item is a universal negative control that is suitable for use in lipid-based or electroporation applications.
      Helpful?
  2. Can I know the length or the sequence of the siRNA, i need calculate the amount of the phosphate groups to adjust the N/P ratio. Thanks
    1 answer
    1. The sequences are proprietary, however the length will range from 20 - 22 bp for the sense and antisense.