Merck
ECAS9GFPPR
Sigma-Aldrich
eSpCas9-GFP-Protein
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, fused with enhanced GFP, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Synonym(e):
eSpCas9-EGFP, eSpCas9-GFP
Größe auswählen
50 μG
€ 250,00
250 μG
€ 501,00
€ 250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 250,00
250 μG
€ 501,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.51
€ 250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Verpackung
pkg of 1 kit (3 components)
Reportergen
GFP
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes Cas9-GFP-Protein mit verbesserter Spezifität aus Streptococcus pyogenes (~192 kD) ist ein gebrauchsfertiges Reagenz für Genome-Engineering-Experimente. In Kombination mit zielspezifischer Guide-RNA agiert eSpCas9-GFP-Protein als eine gerichtete Nuklease, die sich für die Transfektion von Zellkulturen und die beschleunigte Entwicklung von genetisch modifizierten Tieren mittels Injektion eines einzelligen Embryos eignet.
Ein am N-Terminus kondensiertes, verbessertes, grün fluoreszierendes Protein mit einem Anregungspeak bei 488 nm und Emissionspeak bei 509 nm ermöglicht die Visualisierung von transfiziertem RNP-Komplex zusätzlich zu dem Nutzen in Durchflusszytometrieanwendungen.  Das Protein enthält außerdem drei verschiedene nukleare Lokalisierungssequenzen, die für optimale Aktivität positioniert sind.
Anwendung
  • Funktionelle Genomik
  • Targetvalidierung
  • Genome Editing
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Durchflusszytometrie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserte Spezifizität im Vergleich zu Wildtyp-Cas9
  • Hochaktiv
  • Bereit zur Injektion/Transfektion
Verpackung
Pkg. zu 50 μg (≥ 260 pmol)
Pkg. mit 250 μg (≥ 1300 pmol)
Komponenten
Jedes Kit umfasst:
  • ein Fläschchen mit lyophilisiertem rekombinanten eSpCas9-GFP-Protein
  • ein Fläschchen mit 1 ml 1x Verdünnungspuffer
  • ein Fläschchen mit 1 ml nukleasefreiem Wasser mit Glycerin
Prinzip
CRISPR/Cas-Systeme werden von Bakterien und Archaeen als Schutz vor angreifenden Viren und Plasmiden eingesetzt. Kürzlich wurde das CRISPR/Cas-System Typ II aus dem Bakterium Streptococcus pyogenes genetisch modifiziert, um in eukaryotischen Systemen unter Verwendung von zwei molekularen Komponenten zu funktionieren: ein einzelnes Cas9-Protein und eine nichtcodierende Guide-RNA (gRNA). Die Cas9-Endonuklease kann mit einer einzelnen gRNA, die einen DNA-Doppelstrangbruch (DSB) an einer gewünschten Genomstelle steuert, programmiert werden. Ähnlich wie bei DBS, die durch Zinkfingernukleasen (ZFN) ausgelöst werden, aktiviert die Zelle anschließend den DNA-Reparaturprozess, entweder Non-homologous end-joining (NHEJ) oder homologe Reparatur, um den entsprechenden DSB zu heilen.
Neu entwickeltes eSpCas9 (1.1) ermöglicht die effiziente Manipulation des Zielgens mit etablierten CRISPR-Systemen und weist den Vorteil verringerter Off-Target-Effekte auf. Punktmutationen (K848A/K1003A/R1060A) im chromosombindenden Motiv von SpCas9, wie von Slaymaker, et al. beschrieben, bieten eine höhere On-Target-Genauigkeit ohne Verlust der Spaltungswirkung.
Rekonstituierung
Lyophilisiertes S. pyogenes eSpCas9-GFP-Protein mit verbesserter Spezifität sollte erneut in der Rekonstitutionslösung suspendiert werden, um die gewünschte Konzentration bereitzustellen. Tippen Sie sanft gegen das Röhrchen, um das lyophilisierte Pulver vollständig zu lösen, anschließend 10 Minuten auf Eis inkubieren und das Röhrchen schleudern, um das Material an den Boden des Röhrchens zu bringen.
Sonstige Hinweise
Verwenden Sie unser CRISPR Selection Tool, um gRNA zu bestellen
Sehen Sie sich unsere anderen MISSION® Cas9-Proteine an: SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ian M Slaymaker et al.
Science (New York, N.Y.), 351(6268), 84-88 (2015-12-03)
The RNA-guided endonuclease Cas9 is a versatile genome-editing tool with a broad range of applications from therapeutics to functional annotation of genes. Cas9 creates double-strand breaks (DSBs) at targeted genomic loci complementary to a short RNA guide. However, Cas9 can
Kristina Seiler et al.
Cell death & disease, 13(5), 448-448 (2022-05-11)
The family of hexokinases (HKs) catalyzes the first step of glycolysis, the ATP-dependent phosphorylation of glucose to glucose-6-phosphate. While HK1 and HK2 are ubiquitously expressed, the less well-studied HK3 is primarily expressed in hematopoietic cells and tissues and is highly
Patryk Janus et al.
Cell death and differentiation, 27(7), 2280-2292 (2020-01-31)
Heat shock can induce either cytoprotective mechanisms or cell death. We found that in certain human and mouse cells, including spermatocytes, activated heat shock factor 1 (HSF1) binds to sequences located in the intron(s) of the PMAIP1 (NOXA) gene and
Natalia Vydra et al.
eLife, 10 (2021-11-17)
Heat shock factor 1 (HSF1), a key regulator of transcriptional responses to proteotoxic stress, was linked to estrogen (E2) signaling through estrogen receptor α (ERα). We found that an HSF1 deficiency may decrease ERα level, attenuate the mitogenic action of
Artikel
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protokolle
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Questions
  1. What are the differences between CAS9GFPPRO and ECAS9GFPPR in terms of transfection efficiency and applicability in various cell types?
    1 answer
    1. Both Cas9-GFP and eSpCas9-GFP exhibit similar transfection rates in terms of efficiency. However, in terms of editing activity, Cas9-GFP has greater activity than eSpCas9-GFP. The eSpCas9-GFP variant, while more specific, compromises on activity, particularly noticeable with difficult-to-edit targets. The eSpCas9 variant is suitable when high specificity is a priority, the target is relatively easy to modify, and the model system can effectively recover after transfection to enable the isolation of a decreased population of edited cells.