Fortfahren mit
SHCLNG
MISSION® shRNA
Bacterial Stock
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106609
To order shRNA please search for your gene of interest.
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Unser umfassendes shRNA-Produktangebot besteht aus über 150.000 vorgeklonten shRNA-Konstrukten, die sich gegen mehr als 15.000 menschliche Gene und 15.000 Mausgene richten. Die Bibliothek ist verfügbar in: Genfamilien-Sets: Gensammlungen in Verbindung mit bestimmten funktionalen Klassen wie beispielsweise Kinasen und Ionenkanälen; Gen-Target-Sets, Sets mit shRNA-Klonen, die sich gezielt auf das bevorzugte Gen richten; und einzelnen shRNA-Klonen. Unsere shRNA- und lentiviralen Herstellungsplattformen nutzen spezielle Labore mit hochmoderner Robotertechnik sowie Flüssigkeitsbearbeitungs- und Labor-Informations-Management-Systemen (LIMS), um hervorragende Qualität und optimalen Service für Ihre RNAi-Forschungsanforderungen zu bieten.
MISSION® TRC shRNA bakterielle Glycerinstammlösungen stellen eine erneuerbare Quelle für shRNA-Plasmide bereit. Diese Plasmide können dann direkt transfektiert oder in lentivirale Partikel verpackt werden.
Application
MISSION® shRNA wurde bei der Erzeugung schadensregulierter Autophagiemodulatoren (DRAM) und p73 Knockdown-Zelllinien eingesetzt. Es wurde außerdem bei der Lentivirus-Produktion und beim Gen-Knockdown sowie zur Untersuchung der Beteiligung von PAX8 (paired box 8) in der Ovarialkarzinom-Progredienz verwendet.
Other Notes
Protokolle und Anwendungsdaten finden Sie unter sigma.com/shrna.
Legal Information
Die Nutzung dieses Produkts ist vorbehaltlich einer oder mehrerer Lizenzvereinbarungen.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CSTVRSSHRNASHC002V
description
Bacterial Stock
description
Custom Lentiviral Particles
description
Order Custom and Predesigned shRNA
description
Targets no known mammalian genes
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MISSION® shRNA
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you provide a non-targeting shRNA standard in bacterial glycerol stock format?
    1 answer
    1. We solely offer the controls as plasmid DNA or lentiviral particles. If there is a need to create a glycerol stock, we typically utilize DH5alpha for this purpose.