Fortfahren mit
D5648
DMEM - high glucose
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,50
10 x 1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,40
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
€ 29,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Dulbeccos Modifiziertes Eagle Medium – hoher Glukosegehalt wird als Kulturmedium für verschiedene Zelltypen verwendet, darunter für humane endozervikale End1/E6E7-Epithelzellen, humane Adenokarzinom-Epithelzellen (HeLa), humane alveoläre Adenokarzinom-Epithelzellen (A549), humane Osteosarkom-Epithelzellen, eine humane diploide Zelllinie, primäre Hepatozyten und Synovialgewebe
Preparation Note
Die Formulierung enthält 13,4 Gramm Pulver je Liter Nährmedium.
Ergänzungsmittel mit 3,7 g/l Natriumbicarbonat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1152D7777D6171
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent performance and economical.
    We only use this product for our primary cell and cell line cultures.
    Helpful?
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Easy, User friendly
    Cells are healthy, Results are consistent everytime.
    Helpful?