Merck
DUO82008
Sigma-Aldrich
Duolink Antibody Diluent (1X)
Synonym(e):
Antibody diluent, Dilution buffer
Größe auswählen
8 ML
€ 40,90
€ 40,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 ML
€ 40,90
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 40,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Duolink antibody Diluent for Duolink PLA assay
Anwendung
Duolink Antibody Diluent (1X) has been used in situ proximity ligation assay (PLA).
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)