Fortfahren mit
D5878
Digitoxin
≥92% (HPLC), NF-κB inhibitor, powder
Synonym(e):
5β,20(22)-Cardenolid-3β,14-Diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, Digitoxosid, Lanatoxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H64O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
200-760-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
76678
Assay:
≥92% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Digitoxin, ≥92% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: soluble
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChI key
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
General description
Digitoxin ist ein Herzglykosid (CG). Es handelt sich dabei um ein kardiotonisches Medikament mit herzstärkenden und krebsbekämpfenden Eigenschaften. Digitoxin hemmt die Nuklearfaktor-Kappa-B (NF-κB)-Signalwege. Es wird zur Behandlung von Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen verwendet. Digitoxin verhindert die Mikrotubuludsbildung.
Application
Digitoxin wird als markiertes Medikament für Bindungsstellen auf Humanserum-Albumin (HSA) verwendet. Darüber hinaus wurde es für Tests seiner das Virus der übertragbaren Gastroenteritis (TGEV) bekämpfenden Wirkung verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP8551199002D1800000
Digitoxin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP855
Digitoxin
Digitoxin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1199002
Digitoxin
Digitoxin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1800000
Digitoxin
assay
≥92% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digitoxin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)