Fortfahren mit
L2261
Lanatosid C
≥97% (TLC)
Synonym(e):
Digilanid C, Digilanogen C, Isolanid, Lanatigen C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 637,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H76O20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
985.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
241-546-1
MDL number:
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O[C@H]3C[C@H](OC(C)=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)O[C@H]5CC[C@@]6(C)[C@H](CC[C@@H]7[C@@H]6C[C@@H](O)[C@]8(C)[C@H](CC[C@]78O)C9=CC(=O)OC9)C5
InChI
1S/C49H76O20/c1-21-43(67-38-17-32(53)44(22(2)62-38)68-39-18-33(64-24(4)51)45(23(3)63-39)69-46-42(58)41(57)40(56)34(19-50)66-46)31(52)16-37(61-21)65-27-9-11-47(5)26(14-27)7-8-29-30(47)15-35(54)48(6)28(10-12-49(29,48)59)25-13-36(55)60-20-25/h13,21-23,26-35,37-46,50,52-54,56-59H,7-12,14-20H2,1-6H3/t21-,22-,23-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,37+,38+,39+,40-,41+,42-,43-,44-,45-,46+,47+,48+,49+/m1/s1
InChI key
JAYAGJDXJIDEKI-PTGWOZRBSA-N
Application
  • Cardiac glycoside sensitization in hepatocellular carcinoma: Diese Studie zeigt, dass Lanatosid C die Empfindlichkeit hepatozellulärer Karzinomzellen auf die TRAIL-induzierte Apoptose erhöht. Dies geschieht durch Mechanismen, welche die Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies, die Aktivierung von p38MAPK und die Modulation des mitochondrialen Übergangs und der Autophagie beinhalten (Rasheduzzaman et al., 2019).
  • Elimination of undifferentiated human embryonic stem cells: Lanatosid C eliminiert nachweislich selektiv undifferenzierte humane embryonale Stammzellen, was auf Einsatzmöglichkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit von Stammzelltherapien herangezogen werden kann (Lin et al., 2017).
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Oligosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82573MSST0060D0600000
Lanatosid C phyproof® Reference Substance
PHL82573
Lanatosid C
vibrant-m
D0600000
Deslanosid
description
≥97% (TLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
recombinant, expressed in E. coli, MS Protein Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanatosid C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)