B3251 is a laboratory research grade product. It has two purity specifications, Titration by perchloric acid with a purity specification of 97 - 102 % and a TLC purity with a specification of ≥ 98 %. The CAS number for B3251 - Berberine chloride form is synonymous with Benzodioxide, Berberine HCl, Natural Yellow 18.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,50 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 268,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.81
EC Number:
211-195-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75160
Beilstein/REAXYS Number:
3836585
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
solubility
methanol: soluble
SMILES string
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
General description
Berberine Chloride form or Natural Yellow 18, is also known as 5,6-dihydro-9,10-dimethoxybenzo(g)-1,3-benzodioxolo (5,6-a) quinolizinium is a benzyl tetra isoquinoline plant alkaloid. Berberine contains a quaternary base and is commercially available in berberine chloride form.
Application
Fluoreszenzfarbstoff für Heparin in Mastzellen
Berberine Chloride is a fluorescent stain used to stain heparin in mast cells. Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells.
Biochem/physiol Actions
Ein Alkaloid mit schwachen antibiotischen Eigenschaften. Substrat für MDR-Effluxpumpen. Antimikrobielle Aktivitäten von Berberin werden durch den MDR-Inhibitor 5´-Methoxyhydnocarpin (5´-MHC) potenziert. Berberin hochreguliert die Expression von Pgp in Hepatomzellen. Die Behandlung mit Berberin führt potenziell zu einer reduzierten Anreicherung von Chemotherapeutika.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility methanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I want to ask you about this compound whether it is API. And what is the purity percentage. Further. I want to inquire about this compound. Is it same berberine hydrochloride