Fortfahren mit
D4921
Destruxin A from Metarrhizium anisopliae
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 766,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H47N5O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
577.71
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 766,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Metarrhizium anisopliae
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC=C)OC(=O)CCNC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C1=O
InChI
1S/C29H47N5O7/c1-9-12-21-27(38)34-16-11-13-20(34)26(37)31-23(18(5)10-2)28(39)33(8)24(17(3)4)29(40)32(7)19(6)25(36)30-15-14-22(35)41-21/h9,17-21,23-24H,1,10-16H2,2-8H3,(H,30,36)(H,31,37)/t18-,19-,20+,21-,23-,24-/m0/s1
InChI key
XIYSEKITPHTMJT-UTJJDKHZSA-N
Application
Destruxin A from Metarrhizium anisopliae has been used for immersion and inoculation bioassay in Rhipicephalus (Boophilus) microplus.[1] It has been used as a transport inhibitor in Drosophila melanogaster.
Biochem/physiol Actions
Destruxin A is a cyclic hexadepsipeptide produced by fungus causing paralysis and death in insects. May suppress the insect immune response. Possesses an inhibitory activity on leukemic cell proliferation, decreasing the number of cells in G2/M phase.[2] It is virustatic against arboviruses.
Analysis Note
Balance is other destruxins
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0781M1177SMB00287
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
Metarrhizium anisopliae
biological source
-
biological source
-
biological source
Streptomyces kaniharaensis
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)