Merck
D0447
Sigma-Aldrich
D12-116 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
L-Tyrosyl-L-a-glutamyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-arginyl-L-isoleucylglycyl-L-valyl-L-alanyl-L-prolyl-L-seryl-L-glutamine trifluoroacetate salt, YESIRIGVAPSQ trifluoroacetate salt
Größe auswählen
1 MG
€ 95,20
€ 95,20
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 95,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C58H94N16O19 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
1319.46 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 95,20
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: ≥2 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)CC)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C58H94N16O19.C2HF3O2/c1-8-29(5)45(53(88)64-25-42(79)71-44(28(3)4)54(89)65-31(7)56(91)74-23-11-13-40(74)52(87)70-38(26-75)50(85)68-37(57(92)93)18-20-41(60)78)72-49(84)35(12-10-22-63-58(61)62)67-55(90)46(30(6)9-2)73-51(86)39(27-76)69-48(83)36(19-21-43(80)81)66-47(82)34(59)24-32-14-16-33(77)17-15-32;3-2(4,5)1(6)7/h14-17,28-31,34-40,44-46,75-77H,8-13,18-27,59H2,1-7H3,(H2,60,78)(H,64,88)(H,65,89)(H,66,82)(H,67,90)(H,68,85)(H,69,83)(H,70,87)(H,71,79)(H,72,84)(H,73,86)(H,80,81)(H,92,93)(H4,61,62,63);(H,6,7)/t29-,30-,31-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-,45-,46-;/m0./s1
InChIKey
UVRSGFIIMHKCQD-ASTQSYHGSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
D12-116 is a specific allosteric modulator of the glycine receptor (GlyR).
D12-116 is a specific allosteric modulator of the glycine receptor (GlyR). The peptide D12-116 produces a marked enhancement of GlyR function while not affecting a1b2g2S GABAA receptors.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Glycine Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Glycine serves as a major inhibitory neurotransmitter in the CNS, blocked by strychnine.