Merck
CLS8670
Corning® Kryoröhrchen mit Innenverschraubung
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
Synonym(e):
cryovials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121704
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
natural polypropylene tube
orange polyethylene cap
round bottom
silicone washer
Sterilität
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterile
Leistungsmerkmale
self-standing
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 8670
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
2.0 mL
Größe
48.7 mm × 10.5 mm
Farbe
natural
Eignung
suitable for (cryogenic vial)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Diese aus Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gegenüber Temperaturen bis -196 °C beständig.
  • Die Fläschchen sind mit einer Silikonscheibe oder einem O-Ring versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
  • Durch Einsätze farblich gekennzeichnet.
  • Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
  • Einfach abzulesende, schwarze Skalen für präzise Volumenmessungen sind inbegriffen.
  • Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
  • Keine nachweisbare RNase/DNase
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)