Fortfahren mit
Z359017
Nalgene® CryoBox
CryoBox 100, 10 × 10 array
Synonym(e):
cryovial storage box, freezer storage, Nalgene 5026-1010, cryogenic storage, vial cryo storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5026-1010
Feature:
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 10 ea
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polycarbonate
feature
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-1010
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
General description
For ultra-compact storage of 1.0ml and 1.5ml System 100 vials or other similar-sized vials. Box fits most existing vertical racks with 2in. shelf spacing.
For ultra-low temperature storage of cryogenic vials in mechanical or liquid nitrogen freezers. Usable temperature range: −196 to +121 °C. Numbers molded into grid system in box correspond to numbers printed on lid. Lid is keyed to box so markings will always match. Boxes accept writing with markers.
Legal Information
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0888R0763R1013
description
CryoBox 100, 10 × 10 array
description
9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials
description
5 × 5 array for 1.2 and 2.0 mL vials
description
9 × 9 Array For 5.0 mL vials
feature
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
feature
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
feature
Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials
feature
Holds 81 x 5 mL vials
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-1010
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-0909
manufacturer/tradename
Nalgene® 5025-0505
manufacturer/tradename
Nalgene® 5027-0909
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
polycarbonate
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of 4 ea
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
L × W × H
3 in. × 3 in. × 2 in.
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 3/4 in.
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® CryoBox
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)