CLS431386
Corning® Kryoröhrchen mit Innenverschraubung
capacity 2.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing, case of 250
Synonym(e):
cryovials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Internal threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
Sterilität
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Leistungsmerkmale
bottom round
seal washer
self-standing
Verpackung
case of 250
Hersteller/Markenname
Corning 431386
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kappendurchm.
0.47 in.
Kapazität
2.0 mL
Röhrchen AD
0.50 in.
Farbe
natural
Fitting
cap (Internal Thread)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Diese aus Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gegenüber Temperaturen bis -196 °C beständig.
- Die Fläschchen sind mit einer Silikonscheibe oder einem O-Ring versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Durch Einsätze farblich gekennzeichnet.
- Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
- Einfach abzulesende, schwarze Skalen für präzise Volumenmessungen sind inbegriffen.
- Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
- Keine nachweisbare RNase/DNase
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)