Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 395,00 |
Über diesen Artikel
€ 395,00
material
cap (Internal threaded), polypropylene (Threaded), round bottom tube (self-standing)
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
feature
bottom round, seal washer, self-standing
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 430488
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
color
natural
fitting
cap (Internal Thread)
Features and Benefits
- Diese aus Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gegenüber Temperaturen bis -196 °C beständig.
- Die Fläschchen sind mit einer Silikonscheibe oder einem O-Ring versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Durch Einsätze farblich gekennzeichnet.
- Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
- Einfach abzulesende, schwarze Skalen für präzise Volumenmessungen sind inbegriffen.
- Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
- Keine nachweisbare RNase/DNase
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing, case of 500 | description capacity 2.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing: no | description capacity 2.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing, case of 250 | description capacity 4.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) |
| capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 4.0 mL |
| manufacturer/tradename Corning 430488 | manufacturer/tradename Corning 430489 | manufacturer/tradename Corning 431386 | manufacturer/tradename Corning 430491 |
| material cap (Internal threaded), round bottom tube (self-standing), polypropylene (Threaded) | material cap (Internal threaded), round bottom tube, polypropylene (Threaded) | material cap (Internal threaded), round bottom tube (self-standing), polypropylene (Threaded) | material polypropylene (Threaded), cap (Internal threaded), round bottom tube (self-standing) |
| feature bottom round, seal washer, self-standing | feature seal washer, self-standing: no, bottom round | feature bottom round, self-standing, seal washer | feature bottom round, self-standing, seal washer |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Kryoröhrchen mit Innenverschraubung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?