Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
natural polypropylene tube, orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
feature
self-standing
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 8672
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
size
48.7 mm × 10.5 mm
color
natural
suitability
suitable for (cryogenic vial)
Features and Benefits
- Diese aus Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gegenüber Temperaturen bis -196 °C beständig.
- Die Fläschchen sind mit einer Silikonscheibe oder einem O-Ring versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Durch Einsätze farblich gekennzeichnet.
- Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
- Einfach abzulesende, schwarze Skalen für präzise Volumenmessungen sind inbegriffen.
- Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
- Keine nachweisbare RNase/DNase
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material natural polypropylene tube, round bottom , orange polyethylene cap, silicone washer | material natural polypropylene tube, orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer | material cap (Internal threaded), polypropylene (Threaded), round bottom tube | material cap (Internal threaded), polypropylene (Threaded), round bottom tube (self-standing) |
| manufacturer/tradename Corning 8672 | manufacturer/tradename Corning 8670 | manufacturer/tradename Corning 430489 | manufacturer/tradename Corning 430488 |
| suitability suitable for (cryogenic vial) | suitability suitable for (cryogenic vial) | suitability - | suitability - |
| capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL | capacity 2.0 mL |
| sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) | sterility sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic) |
| packaging pack of 50 ea, case of 500 ea | packaging pack of 50 ea, case of 500 ea | packaging pack of 50 ea, case of 500 ea | packaging case of 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Kryoröhrchen mit Innenverschraubung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?