Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
8 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear plastic
Size:
6 wells
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear plastic
sterility
non-sterile
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3521
size
6 wells
color
clear
General description
- These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 6 Netwell inserts per carrier
- Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description carrier kit 24 mm | description carrier kit 15 mm | description white reagent tray | description black reagent tray |
| size 6 wells | size 12 wells | size 1 well | size 1 well |
| material clear plastic | material clear plastic | material polystyrene plate | material polystyrene |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3521 | manufacturer/tradename Corning 3520 | manufacturer/tradename Corning 3519 | manufacturer/tradename Corning 3517 |
| color clear | color clear | color white | color black |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwells® accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?