CLS354484
Corning® BioCoat™ Collagen I Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
rectangular flask
Leistungsmerkmale
vented Cap
canted neck
Verpackung
pkg of 10 ea (1 pack of 10)
Hersteller/Markenname
Corning 354484
Kapazität
25 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)