CLS3506
Corning® Costar® TC-behandelte Multiwellplatten
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Größe auswählen
€ 364,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 364,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 3506
Größe
6 wells
Well-Durchm.
34.8 mm
Well-Volumen
16.8 mL
Well-Arbeitsvolumen
1.9-2.9 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
• Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
• Individual alphanumerical codes for well identification
• Uniform footprint for ease in stacking
• Treated for optimal cell attachment
• Sterilized by gamma irradiation
• Certified nonpyrogenic
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)