Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
126 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 729,00 |
Über diesen Artikel
€ 729,00
material
flat bottom clear polystyrene wells, polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 126 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
TPP 92006
availability
not available in (available only in North America)
technique(s)
cell culture: suitable
size
6 wells
working volume
15.53 mL
suitability
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Vorteile der TPP Gewebekulturplatten:
- Der Verschluss mit Entlüftungssystem garantiert einen kontrollierten Gasaustausch mit geringer Verdampfung
- Die abgeschrägte Kante lässt das Platzieren des Verschlusses in nur einer Position zu
- Gelbe Markierungen an Verschluss und Platte gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Verschlusses: gelb auf gelb – passt!
- Der geriffelte Griffbereich gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Abheben des Verschlusses
- Klare alphanumerische Beschriftung zwischen den Wells für eine leichte Orientierung während der Mikroskopie, leicht zu erkennende schwarze alphanumerische Zeichen an der Seite
- Wachstumsbereich nur in sphärischen Zonen
- Absolut flache Wachstumsfläche
- Alle TPP-Plattengrößen (6-, 12-, 24- und 96-Well) können sicher gestapelt werden
- Belüftungsöffnungen in der Plattenbasis verhindern eine Kondensation und ermöglichen einen konstanten Luftstrom zwischen den gestapelten Platten
- Kristallklare Transparenz
Vorteile der TPP 96-Well-Gewebekulturplatten:
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-3d-Standards
- Mit einem Barcode interleaved 2/5 standardisiert
- Die weiße Grundfarbe ist fest auf der Testplatte eingeprägt; der Verlust der Identifizierung durch Ablösung ist ausgeschlossen
- In 2 Well-Geometrien erhältlich: F-Basis und U-Basis
Well-Geometrie für 96-Well-Gewebekulturplatten
F-Basis (flacher Boden):
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Eignet sich für präzise optische Messungen, da das Messlicht nicht von der Geometrie abgelenkt wird, sowie für Mikroskopieanwendungen
U-Basis (runder Boden):
- Keine Ränder, gut zum Pipettieren geeignet
- Wird für Agglutinationstests und „+/-“-Bewertungen eingesetzt
Features and Benefits
- Air vents in the base provide consistent airflow between stacked plates.
- Flat growth surface promotes uniform cell growth without clumping.
- Crystal-clear transparency ensures high-quality microscopy images.
- Treated only on well bottoms to enhance cell attachment and proliferation.
- Yellow marking areas on lid and plate ensure correct lid orientation.
- Ridged and textured grip areas allow secure handling and prevent accidental lid removal.
- Alpha-numerical labeling between wells supports easy orientation during microscopy.
- Secure stacking across all plate sizes (6, 12, 24, 48, 96 wells).96-well plates available in F-base (flat) or U-base (U-bottom) geometries.
- Sloped edges ensure lids fit in one correct position only.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 6 well plate, flat bottom, polystyrene, sterile, 126/cs | description 96 well plate, flat bottom, polystyrene, 0.34cm2, sterile, 108/cs | description 96 well plate, round bottom, polystyrene, sterile, 108/cs | description size 96 wells, flat bottom clear wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, case of 126 ea |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename TPP 92006 | manufacturer/tradename TPP 92696 | manufacturer/tradename TPP 92697 | manufacturer/tradename TPP 92096 |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| material polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material flat bottom , flat bottom clear polystyrene wells | material round bottom clear polystyrene wells | material polystyrene , flat bottom clear wells |
| suitability suitable for (cell culture; tissue culture applications) | suitability suitable for (cell culture; tissue culture applications) | suitability suitable for (cell culture; tissue culture applications) | suitability suitable for (cell culture; tissue culture applications) |
| size 6 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TPP®-Gewebekulturplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?